Stampa…
1-Ethyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902079-10G PC902079-1G PC902079-5G
APOSPC902079-10GEA 754 EUR
APOSPC902079-10G APOSPC902079-1G APOSPC902079-5G
1-Ethyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
1-Ethyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formula: C₇H₉F₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25121754
CAS Number: 128694-64-4