Stampa…
N-[(3-fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902078-1G PC902078-5G
APOSPC902078-1GEA 219 EUR
APOSPC902078-1G APOSPC902078-5G
N-[(3-fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine 98%
N-[(3-fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine
Formula: C₁₀H₁₂FN
Peso molecolare: 165,207 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08060645
CAS Number: 920479-31-8