Stampa…
5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902069-1G PC902069-5G
APOSPC902069-1GEA 219 EUR
APOSPC902069-1G APOSPC902069-5G
5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 96%
5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole
Formula: C₁₀H₁₀FN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11209693
CAS Number: 1012879-56-9