Stampa…
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902064-1G PC902064-5G
APOSPC902064-1GEA 219 EUR
APOSPC902064-1G APOSPC902064-5G
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 95%
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole
Formula: C₁₀H₁₀FN₃
Peso molecolare: 191.205 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738294
CAS Number: 1017781-28-0