Stampa…
1-Propyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902062-1G PC902062-5G
APOSPC902062-1GEA 219 EUR
APOSPC902062-1G APOSPC902062-5G
1-Propyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
1-Propyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formula: C₇H₉F₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619915
CAS Number: 1033132-02-3