Stampa…
2-(2-Fluorophenyl)-3-oxobutanenitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902061-1G PC902061-5G
APOSPC902061-1GEA 219 EUR
APOSPC902061-1G APOSPC902061-5G
2-(2-Fluorophenyl)-3-oxobutanenitrile 97%
2-(2-Fluorophenyl)-3-oxobutanenitrile
Formula: C₁₀H₈FNO
Peso molecolare: 177,175 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055279
CAS Number: 93839-19-1