Stampa…
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902059-1G PC902059-5G
APOSPC902059-1GEA 219 EUR
APOSPC902059-1G APOSPC902059-5G
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 98%
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formula: C₆H₇F₃N₂
Peso molecolare: 164,128 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15976388
CAS Number: 362640-54-8