Stampa…
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902057-1G PC902057-25G PC902057-5G
APOSPC902057-1GEA 145 EUR
APOSPC902057-1G APOSPC902057-25G APOSPC902057-5G
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-ol 97%
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-ol
Formula: C₉H₁₁FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870100
CAS Number: 401-76-3