Stampa…
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902056-1G PC902056-5G
APOSPC902056-1GEA 168 EUR
APOSPC902056-1G APOSPC902056-5G
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-ol 98%
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-ol
Formula: C₉H₁₁FO
Peso molecolare: 154,181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870101
CAS Number: 320-12-7