Stampa…
2-(3-Fluorophenyl)-3-oxobutanenitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902055-1G PC902055-5G
APOSPC902055-1GEA 219 EUR
APOSPC902055-1G APOSPC902055-5G
2-(3-Fluorophenyl)-3-oxobutanenitrile 96%
2-(3-Fluorophenyl)-3-oxobutanenitrile
Formula: C₁₀H₈FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11208702
CAS Number: 446-74-2