1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902045-1G
PC902045-5G
PC902045-10G
APOSPC902045-1GEA
168
EUR
APOSPC902045-1G
APOSPC902045-5G
APOSPC902045-10G
1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formula:
C₁₂H₁₂FN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01910971 CAS Number: 54609-08-4 |