Stampa…
1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
PC902044-1G PC902044-5G PC902044-10G
APOSPC902044-1GEA 168 EUR
APOSPC902044-1G APOSPC902044-5G APOSPC902044-10G
1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formula: C₁₂H₁₂FN
Peso molecolare: 189,229 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07429171
CAS Number: 146135-21-9