Stampa…
1-(2-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902043-1G PC902043-5G PC902043-10G
APOSPC902043-1GEA 168 EUR
APOSPC902043-1G APOSPC902043-5G APOSPC902043-10G
1-(2-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 96%
1-(2-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formula: C₁₂H₁₂FN
Peso molecolare: 189,229 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07429174
CAS Number: 146135-20-8