Stampa…
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
PC902041-100G PC902041-25G PC902041-5G
APOSPC902041-100GEA 101 EUR
APOSPC902041-100G APOSPC902041-25G APOSPC902041-5G
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃ClF₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194447
CAS Number: 588-09-0