Stampa…
2,3-Difluoro-6-nitrotoluene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902026-10G PC902026-1G PC902026-5G
APOSPC902026-10GEA 300 EUR
APOSPC902026-10G APOSPC902026-1G APOSPC902026-5G
2,3-Difluoro-6-nitrotoluene 95%
2,3-Difluoro-6-nitrotoluene
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Peso molecolare: 173,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08706407
CAS Number: 914348-35-9