Stampa…
5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901988-1G PC901988-250MG PC901988-5G
APOSPC901988-1GEA 0 EUR
APOSPC901988-1G APOSPC901988-250MG APOSPC901988-5G
5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene 95%
5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18311821
CAS Number: 1261988-16-2