Stampa…
Methyl 1-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901983-10G PC901983-1G PC901983-5G
APOSPC901983-10GEA 757 EUR
APOSPC901983-10G APOSPC901983-1G APOSPC901983-5G
Methyl 1-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylate 98%
Methyl 1-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylate
Formula: C₁₁H₁₁FO₂
Peso molecolare: 194,202 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18434442
CAS Number: 943111-83-9