Stampa…
6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC901978-1G PC901978-250MG PC901978-5G
APOSPC901978-1GEA 75.7 EUR
APOSPC901978-1G APOSPC901978-250MG APOSPC901978-5G
6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formula: C₆H₃BrFN₃
Peso molecolare: 216,011 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16660325
CAS Number: 1242336-69-1