Stampa…
4,6-Difluoro-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901967-1G PC901967-5G
APOSPC901967-1GEA 219 EUR
APOSPC901967-1G APOSPC901967-5G
4,6-Difluoro-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole 98%
4,6-Difluoro-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Formula: C₈H₆F₂N₂
Peso molecolare: 168,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09859884
CAS Number: 874814-18-3