Stampa…
4,6-Difluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901965-1G PC901965-5G
APOSPC901965-1GEA 219 EUR
APOSPC901965-1G APOSPC901965-5G
4,6-Difluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95%
4,6-Difluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
Formula: C₆H₂F₂N₂S
Peso molecolare: 172,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16036121
CAS Number: 1221793-59-4