Stampa…
6-Fluoro-8-methylquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901909-1G PC901909-5G
APOSPC901909-1GEA 219 EUR
APOSPC901909-1G APOSPC901909-5G
6-Fluoro-8-methylquinoline 98%
6-Fluoro-8-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈FN
Peso molecolare: 161,176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026038
CAS Number: 1150271-14-9