Stampa…
Difluoro(4-fluorophenyl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Difluoro-2-(4-fluorophenyl)acetic Acid
PC901906-1G PC901906-5G
APOSPC901906-1GEA 350 EUR
APOSPC901906-1G APOSPC901906-5G
Difluoro(4-fluorophenyl)acetic acid 95%
Difluoro(4-fluorophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₅F₃O₂
Peso molecolare: 190,119 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11167795
CAS Number: 94010-78-3