Stampa…
5-Fluorobenzo[d]thiazole ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901862-100MG PC901862-1G PC901862-250MG
APOSPC901862-100MGEA 85.7 EUR
APOSPC901862-100MG APOSPC901862-1G APOSPC901862-250MG
5-Fluorobenzo[d]thiazole ≥98%
5-Fluorobenzo[d]thiazole
Formula: C₇H₄FNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659658
CAS Number: 1644-85-5