4-Bromo-1-ethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆BrF₃N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15976413 CAS Number: 1245772-68-2 |