Stampa…
3-Fluoro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901823-1G PC901823-5G
APOSPC901823-1GEA 168 EUR
APOSPC901823-1G APOSPC901823-5G
3-Fluoro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
3-Fluoro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
Formula: C₉H₁₁FN₂
Peso molecolare: 166,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11855858
CAS Number: 1133115-40-8