Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901813-1G PC901813-5G
APOSPC901813-1GEA 219 EUR
APOSPC901813-1G APOSPC901813-5G
2-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
2-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formula: C₁₀H₁₀FN
Peso molecolare: 163,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036570
CAS Number: 93748-09-5