Stampa…
N-(3,5-difluorophenyl)formamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901747-10G PC901747-1G PC901747-5G
APOSPC901747-10GEA 960 EUR
APOSPC901747-10G APOSPC901747-1G APOSPC901747-5G
N-(3,5-difluorophenyl)formamide 95%
N-(3,5-difluorophenyl)formamide
Formula: C₇H₅F₂NO
Peso molecolare: 157,118 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00034516
CAS Number: 198077-69-9