Stampa…
2-Fluoro-3-methoxypyridine-5-boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901701-1G PC901701-250MG
APOSPC901701-1GEA 377 EUR
APOSPC901701-1G APOSPC901701-250MG
2-Fluoro-3-methoxypyridine-5-boronic acid 95%
2-Fluoro-3-methoxypyridine-5-boronic acid
Formula: C₆H₇BFNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17012001
CAS Number: 1451392-07-6