Stampa…
4-Fluoro-2-isopropoxy-1-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901654-10G PC901654-1G PC901654-5G
APOSPC901654-10GEA 865 EUR
APOSPC901654-10G APOSPC901654-1G APOSPC901654-5G
4-Fluoro-2-isopropoxy-1-nitrobenzene 98%
4-Fluoro-2-isopropoxy-1-nitrobenzene
Formula: C₉H₁₀FNO₃
Peso molecolare: 199,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115631
CAS Number: 28987-46-4