Stampa…
2-Fluoro-6-methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Fluoro-6-methoxy-3-methylphenyl)boronic acid
PC901650-1G PC901650-5G
APOSPC901650-1GEA 147 EUR
APOSPC901650-1G APOSPC901650-5G
2-Fluoro-6-methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
2-Fluoro-6-methoxy-3-methylphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BFO₃
Peso molecolare: 183,973 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11856029
CAS Number: 1451392-12-3