Stampa…
2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethanone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901648-1G PC901648-250MG
APOSPC901648-1GEA 806 EUR
APOSPC901648-1G APOSPC901648-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethanone 96%
2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethanone
Formula: C₇H₁₀F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12777054
CAS Number: 73193-62-1