Stampa…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 4-Methyl-3-trifluoromethyl-phenylboronic acid, 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC901644-1G PC901644-5G
APOSPC901644-1GEA 270 EUR
APOSPC901644-1G APOSPC901644-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BF₃O₂
Peso molecolare: 203,954 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11042431
CAS Number: 947533-94-0