Stampa…
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC901640-1G PC901640-5G
APOSPC901640-1GEA 257 EUR
APOSPC901640-1G APOSPC901640-5G
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BF₃O₂
Peso molecolare: 203,954 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08706260
CAS Number: 864759-67-1