Stampa…
2-Ethoxy-3-fluoropyridine-5-boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901636-1G PC901636-250MG
APOSPC901636-1GEA 734 EUR
APOSPC901636-1G APOSPC901636-250MG
2-Ethoxy-3-fluoropyridine-5-boronic acid 95%
2-Ethoxy-3-fluoropyridine-5-boronic acid
Formula: C₇H₉BFNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374965
CAS Number: 1309982-57-7