Stampa…
2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901612-1G PC901612-250MG
APOSPC901612-1GEA 180 EUR
APOSPC901612-1G APOSPC901612-250MG
2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid 95%
2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄F₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797839
CAS Number: 91659-08-4