Stampa…
5-Fluoro-2,3-dihydroisoindol-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoroisoindolin-1-one
PC901570-1G PC901570-250MG
APOSPC901570-1GEA 250 EUR
APOSPC901570-1G APOSPC901570-250MG
5-Fluoro-2,3-dihydroisoindol-1-one 95%
5-Fluoro-2,3-dihydroisoindol-1-one
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18204658
CAS Number: 1260666-80-5