Stampa…
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901560-1G PC901560-250MG
APOSPC901560-1GEA 192 EUR
APOSPC901560-1G APOSPC901560-250MG
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₈BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405622
CAS Number: 872422-15-6