Stampa…
Methyl 3-(2-fluorophenyl)propanoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901544-1G PC901544-5G
APOSPC901544-1GEA 80 EUR
APOSPC901544-1G APOSPC901544-5G
Methyl 3-(2-fluorophenyl)propanoate 97%
Methyl 3-(2-fluorophenyl)propanoate
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Peso molecolare: 182,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12031751
CAS Number: 143654-59-5