Stampa…
3-(3-Bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901542-100MG PC901542-1G PC901542-250MG
APOSPC901542-100MGEA 64 EUR
APOSPC901542-100MG APOSPC901542-1G APOSPC901542-250MG
3-(3-Bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid 95%
3-(3-Bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₈BrFO₂
Peso molecolare: 247,061 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391365
CAS Number: 1261814-91-8