Stampa…
4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901535-1G PC901535-25G PC901535-5G
APOSPC901535-1GEA 147 EUR
APOSPC901535-1G APOSPC901535-25G APOSPC901535-5G
4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile 96%
4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
Peso molecolare: 154,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407466
CAS Number: 207297-92-5