Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC901523-1G PC901523-5G
APOSPC901523-1GEA 87.3 EUR
APOSPC901523-1G APOSPC901523-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
Peso molecolare: 217,035 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756718
CAS Number: 1257665-03-4