Stampa…
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901522-10G PC901522-25G PC901522-5G
APOSPC901522-10GEA 188 EUR
APOSPC901522-10G APOSPC901522-25G APOSPC901522-5G
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 219,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00625827
CAS Number: 22235-25-2