Stampa…
4,4-Difluorocyclohexan-1-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC901499-1G PC901499-250MG
APOSPC901499-1GEA 0 EUR
APOSPC901499-1G APOSPC901499-250MG
4,4-Difluorocyclohexan-1-amine 97%
4,4-Difluorocyclohexan-1-amine
Formula: C₆H₁₁F₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06409984
CAS Number: 458566-84-2