Stampa…
1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-4-boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
PC901442-1G PC901442-250MG
APOSPC901442-1GEA 219 EUR
APOSPC901442-1G APOSPC901442-250MG
1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-4-boronic acid 95%
1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-4-boronic acid
Formula: C₅H₆BF₃N₂O₂
Peso molecolare: 193,92 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13619875
CAS Number: 1138450-30-2