Stampa…
4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901441-1G PC901441-5G
APOSPC901441-1GEA 82.8 EUR
APOSPC901441-1G APOSPC901441-5G
4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111909
CAS Number: 1310384-23-6