trans-2-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901430-1G
PC901430-250MG
APOSPC901430-1GEA
194
EUR
APOSPC901430-1G
APOSPC901430-250MG
trans-2-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid 95%
trans-2-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid
Formula:
C₈H₈BFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06008297 CAS Number: 849062-22-2 |