Stampa…
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC901405-1G PC901405-5G
APOSPC901405-1GEA 306 EUR
APOSPC901405-1G APOSPC901405-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
Formula: C₉H₁₁BFNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18914506
CAS Number: 2096334-21-1