Stampa…
3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901404-1G PC901404-5G
APOSPC901404-1GEA 219 EUR
APOSPC901404-1G APOSPC901404-5G
3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₂BFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19981525
CAS Number: 2096333-49-0