Stampa…
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901369-1G PC901369-5G
APOSPC901369-1GEA 219 EUR
APOSPC901369-1G APOSPC901369-5G
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BFO₄
Peso molecolare: 199,972 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18914499
CAS Number: 2096331-58-5