Stampa…
3-(2-Fluoroethoxy)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901356-1G PC901356-250MG
APOSPC901356-1GEA 553 EUR
APOSPC901356-1G APOSPC901356-250MG
3-(2-Fluoroethoxy)phenylboronic acid 96%
3-(2-Fluoroethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18783120
CAS Number: 2096332-11-3